Learn More
Sartorius™ Sartorius Stedim Biotech Desinfektionsspritzen-Kit
Artikelnummer. 15133047 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV und Pro-VF Systeme, Arium 611 System, Arium 613APV Drucktank
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15133047
Marke: Sartorius™ 611CDS1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entfernen Sie Mikroorganismen effektiv für eine lange Lebensdauer. Sartorius™ arium™ Reinigungsspritzen sind vorbefüllte, einsatzbereite Spritzen mit 50 ml eines hochwirksamen Reinigungsmittels. Ausgelegt für die Anwendung mit den arium™ Pro und 611 Wasseraufbereitungssystemen und dem 613APV Druckbehälter.
Arium™ Reinigungslösung – Effektive Reinigung für eine lange Lebensdauer 
  • Hocheffektive Reinigung
  • Frei von organischen Bestandteilen
  • Materialschonend
Die Arium™ Reinigungslösung wird verwendet, um Verunreinigungen, die sich im Laufe der Zeit bei der Wasseraufbereitung bilden können, effektiv zu entfernen.
Eine regelmäßige Reinigung entfernt nicht nur Verunreinigungen, sondern führt auch zu einer längeren Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien und erhöht die Durchflussrate.
Abgefüllt und gebrauchsfertig in der praktischen Reinigungsspritze, kann die Reinigungslösung direkt verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV und Pro-VF Systeme, Arium 611 System, Arium 613APV Drucktank
Typ Sanitisierungs-Spritzenkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektionslösung
Material Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid, Natriumchlorid und Hypochlorsäure