Learn More
Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersystem
Zur Herstellung von Reinstwasser über die Vorgaben des ASTM-Typs 1 hinaus. Das Sartorius arium™ Kartuschenset für Wassersysteme ist für den Einbau in die Systeme arium™ Pro, Basic oder 611 vorgesehen. Jedes Kit mit Verbrauchsmaterialien enthält eine Vorbehandlungs- und Politurkartusche. Die Kits werden speziell auf die zugehörigen Systeme abgestimmt.
964.00 € - 1315.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM-Typ 1 |
---|---|
Speisewasserquelle | Pretreated |
Material | Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl |
Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
Harztyp | Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad |
Benachrichtigungen:
*Leitungswasserkartuschen sollten erst nach Überprüfung der Speisewasserspezifikationen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Sartorius™ Anwendungsspezialisten.
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14881372
|
Sartorius
H2O-B-PACK |
Biologischer Kit | arium™ Pro/611 UF-Systeme |
1025.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14841382
|
Sartorius
H2O-E-PACK |
Elementar-Kit | arium™ Pro/Basic/611 DI-Systeme |
1165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14861412
|
Sartorius
H2O-A-PACK |
Analyse-Kit | arium™ Pro/611 VF- oder UV-Systeme |
1315.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11747474
|
Sartorius
H2O-U-PACK |
Universal-Kit | arium™ Systeme mit Leitungswasserzufuhr* |
964.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
arium™-Wasserreinigungssysteme (Pro, Basic und/oder Serie 611) wurden entwickelt, um Laborwasser mit der höchsten Reinheit in der Industrie zu produzieren, mit Spezifikationen, die den ASTM-Standard Typ 1 übertreffen. Die Kassetten-Sets bestehen aus hochwertigsten Materialien in einem modernen Design, um konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.- Außergewöhnliche Qualität der Reinigungsmedien
- Optimiert, um organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen
- Hochporöse Aktivkohle in Kombination mit effizienten Ionenaustauscherharzen
- Erzeugt Wasser mit dem niedrigsten Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOC) für Systeme mit UV-Technologie
- Speziell so entwickelt, dass das Wasser von oben nach unten fließt
- Die Durchfluss durch das Ionenaustauschmedium verhindert die Trennung des Mischbettharzes
- Ermöglicht die volle Nutzung jeder Kassette, ohne Medien zu verschwenden
- Sorgt für eine lange Patronenlebensdauer mit beispielloser Leistung
- Set mit zwei Kassetten:
- Vorbehandlungskassette
- Polierkartuschen
- Speziell für bestimmte arium™-Systeme formuliert:
- Analytisches Kit für VF- oder UV-Systeme
- Biologisches Kit für UF-Systeme
- Umwelt-Kit für DI-Systeme
- Universal-Kit für Systeme mit Leitungswasserzuführung*
Spezifikation
ASTM-Typ 1 | |
Gehäuse aus reinem Polypropylen mit Schrauben aus Edelstahl | |
Sphärische, katalytische, aktivierte Kohlenstoffe, ultrareines Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiter-Gütegrad | |
Vorbehandlung, Politurkartusche |
Pretreated | |
Ion Exchange, Activated Carbon | |
Standard, Zellkultur und Chromatographie | |
450 x 230 x 160 mm (BxTxH) |