Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 77503-104630
823.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10518035
  • 929.53 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ AquaSil™ C18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • C18-Phase mit Polarer Endkappe
  • Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC/MS
3 μm
100 Å
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4.6 mm
100 mm
2 bis 8
310 m²/g
Aquasil™ C18
12%
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-Säulen > Partikelgröße: 3 μm; 100x4.6 mm ID