Learn More
Invitrogen™ Countess™ Reusable Slide and Holder
Beschreibung
The Countess Reusable Slide offers a greener and cost-effective alternative to automated cell counting with disposable slides and is designed for use with the Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The Countess 3 and 3 FL Reusable Slide Holder holds the Countess Reusable Slide and is included with the Countess 3 and 3 FL automated cell counters (also compatible with Countess II FL).
- Nur für die Verwendung mit den automatisierten Zellzählern Countess 3 und Countess 3 FL optimiert
- Spezielle Spannfedern halten Proben sicher und gewährleisten ein wiederholbares Sichtfeld (FOV) sowie konsistente Zählwerte
- Der wiederverwendbare Objektträgerhalter für Countess 3 und 3 FL nimmt die wiederverwendbaren Countess-Objektträger auf (Kat.Nr. A25750)
- Er ist nicht kompatibel mit Countess Einweg-Objektträgern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträgerhalter |
| Produktlinie | Countess |
| Kompatibilität | Countess wiederverwendbarer Objektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Countess II FL, Countess 3 und Countess 3 FL Automatisierte Zellzähler |
| Inhalt und Lagerung | Countess™ 3 and 3 FL Reusable Slide Holder, 1 each |
| Menge | Je 1 |