Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Umwelt-Mastermix 2.0 ermöglicht die präzise auf Echtzeit-PCR basierende Detektion von Krankheitserregern in Gegenwart vieler Inhibitoren
131.00 € - 8110.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15622139
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30865
1 x 1 ml
131.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15682799
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30866
1 × 10 ml
1004.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15602809
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30871
2 × 10 ml
1834.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15692799
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30867
1 x 50 ml
4145.00 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15612809
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30872
2 x 50 ml
8110.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zwei TaqPath ProAmp Master Mix-Formulierungen für unterschiedliche Durchsatzanforderungen:
  • TaqPath ProAmp Master Mix: enthält ROX™ passiven Referenzfarbstoff für das niedrigere Multiplexing von bis zu 3 Targets
  • TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix: enthält den MUSTANG PURPLE™ passiven Referenzfarbstoff für ein höheres Multiplexing von bis zu 4 Targets
Vorteile der TaqPath ProAmp Master Mixes:
  • Außergewöhnliche Datenqualität: hohe Spezifität, dynamischer Bereich und Reproduzierbarkeit für die Genotypisierung und die Bestimmung von Kopienzahlen auch bei Vorhandensein von Inhibitoren
  • Toleranz von Inhibitoren, die häufig in Proben aus menschlichen oder tierischen Quellen vorkommen (Wangenabstrich, Blut und Kartenstanzen)
  • 72-stündige Stabilität vor der PCR für den Labortisch für automatisierte Arbeitsabläufe, ermöglicht durch unseren geschützten (urheberrechtlich) Dual-Lock™ Taq DNA-Heißstart-Mechanismus
  • Multiplexing-Bandbreite: zwei Formulierungen, die eine Erkennung von einem bis vier Targets pro Reaktion ermöglichen
  • Ausgezeichnete Fertigungskonsistenz: hergestellt in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung
TaqPath Master Mixes sind Universalreagenzien, die “Für Laboranwendungen” gekennzeichnet sind.
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern.
qPCR
Schnell oder standardmäßig
TaqPath™
Nasseis
Primer-Sonde
Taq DNA-Polymerase
7500 Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
qPCR Master Mix
Genotypisierung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix