Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase with Buffer I
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
Marke: Applied Biosystems™ N8080258
16321.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24357" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer I is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Hot-Start-Aktivierung
Das modifizierte Enzym wird im inaktiven Zustand bereitgestellt. Durch die Hitze-Aktivierung löst sich der Modifikator dauerhaft, wodurch die Aktivität des Enzyms regeneriert wird. Die resultierende Hot-Start-PCR-Amplifikation bietet gegenüber herkömmlichen PCR-Verfahren eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute.
Höhere Spezifität, höhere Ausbeute
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase kann in einem Wärmeschritt vor der PCR teilweise oder vollständig aktiviert werden, oder sie kann langsam und zeitlich kontrolliert während der Denaturierungsschritte des Thermocyclings aktiviert werden. Mit oder ohne einen begrenzten vorgelagerten Hitze-Aktivierungsschritt wird das aktive Enzym langsam während des Thermocyclings freigesetzt, sodass es der Template-Konzentration entspricht und die Spezifität erhöht. Die spezifische Produktausbeute wird gesteigert, da Reaktionskomponenten nicht bei der Bildung von unerwünschten Produkten vergeudet werden. Da AmpliTaq Gold DNA-Polymerase ein chemisches Hot-Start-Enzym ist, entfallen Sorgen wegen biologischer Kontaminationen.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase für hervorragende Leistung
Ebenfalls erhältlich ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase zur Erzielung einer noch besseren PCR-Leistung. Im Vergleich zu AmpliTaq Gold DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase durch einen zusätzlichen, firmeneigenen Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen. Zusätzlich zu den Hot-Start-Eigenschaften reduziert dieses hochreine Enzym bei Verwendung mit dem verbesserten 360 Gold Puffer falschpositive Ergebnisse, amplifiziert Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl und verbessert die Amplifikation einer Vielzahl von Templates. Der mitgelieferte 360 GC-Enhancer arbeitet mit anspruchsvollen, GC-reichen Templates.
- Automatisches chemisches Hot-Start-Enzym für höhere Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
- Die zeitlich geregelte thermische Aktivierung verbessert die Empfindlichkeit in Amplifikationen mit niedriger Kopienzahl
- Erfolgreiche Multiplex-PCR spart Zeit und Reagenzien
- Enthält GeneAmp x10 PCR-Puffer I, der 15 mM MgCl2 enthält
Hot-Start-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 25 x 1,000 E AmpliTaq Gold DNA-Polymerase • 100 x 1,5 ml 10X PCR-Puffer I mit MgCl2 Bei -15 bis -30 °C lagern. |
|
Niedrig | |
Standard | |
DNA-Polymerase mit Puffer I | |
Dry Ice | |
5 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Tube | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
25 x 1.000 Einheiten | |
Heißstart-PCR | |
1X | |
20.000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.