Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke:  Applied Biosystems™ N8080153
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10762507
  • 2185.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält 6 x 50 μl AmpliTaq DNA Polymerase (5 U/μl) und 12 x 1.5 ml GeneAmp 10x PCR-Puffer [100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl, 15 mM Magnesiumchlorid und 0.01 % (w/v) Gelatine.
Beschreibung
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
  • Charakterisiertes Enzym für PCR-Prozess verfügbar
  • QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt:
• 12 × 50 µl je 5 E/µl AmpliTaq™ DNA-Polymerase
• 12 × 1,5 ml GeneAmp™ 10x PCR-Puffer II (100 mM Tris-HCl pH 8,3, 500 mM KCl).
• 12 × 1,5 ml 25 mM Magnesiumchlorid
Bei -20 °C lagern.
AmpliTaq DNA-Polymerase
5' – 3'
3000 Einheiten
Standard-PCR
1X
2400 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Eigenständiges Enzym
Standard
DNA-Polymerase
Trockeneis
5 E/μl, 10X
Nein
3'-A
5 kb oder weniger
Buffer II
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3045175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080153
Chargennummer3072368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080153
Chargennummer2487695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080153
Chargennummer2500638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080153
Chargennummer2581850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080153
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II > 3.000 Einheiten