Learn More
Invitrogen™ Anza™ 44 AluI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN0446
Artikelnummer. 15691912
  • 132.00 € / 800 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 µl Anza 44 AluI
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
37°C
800 units
Herkömmliches Klonen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Alu I
Ja
Nein
Restriktionsenzymklonsystem
Anza™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2914579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberIVGN0446
Chargennummer2986458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0446
Chargennummer2991855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0446
Chargennummer2991838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0446
Chargennummer2987666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0446
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ 44 AluI > 40 μl