Learn More
Azlon™ Luftdichter Behälter
Diese vielseitigen Kunststoffkästen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener Stoffe. Azlon™ Luftdichte Behälter sind leicht und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.
Marke:  Azlon BWY034
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12045572
  • 24.68 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus robustem HDPE
  • Dicht abschließender Schnappdeckel erzeugt eine luftdichte Versiegelung
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Verordnungen geeignet
  • Geeignet für die allgemeine und gekühlte Aufbewahrung bei bis zu -50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Luftdichter Behälter
Schnappdeckel
65 mm
100 mm
HDPE
Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C
210 mm
Name des Produkts
Azlon™ Luftdichter Behälter > Abmessungen:210 x 100 x 65 mm (L x B x H); Kapazität:Gehäuse 1000mL