Learn More
Azlon™ Luftdichter Behälter
Diese vielseitigen Kunststoffkästen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener Stoffe. Azlon™ Luftdichte Behälter sind leicht und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.
Marke:  Azlon BWY039
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12069632
  • 43.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus robustem HDPE
  • Dicht abschließender Schnappdeckel erzeugt eine luftdichte Versiegelung
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Verordnungen geeignet
  • Geeignet für die allgemeine und gekühlte Aufbewahrung bei bis zu -50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Luftdichter Behälter
Schnappdeckel
90 mm
210 mm
HDPE
Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C
210 mm
Name des Produkts
Azlon™ Luftdichter Behälter > Abmessungen: 210 x 210 x 90 mm (Länge x Breite x Höhe); Kapazität: 2.000 ml