Learn More
Antimon(III)-chlorid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols and carotenoids. It is likewise employed as a dye mordant and a fabric flame retardant. It is used as inorganic and organic chlorination catalyst. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 223.5°C |
Chemischer Name oder Material | Antimony(III) chloride |
Schmelzpunkt | 73.4°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases. |
Formelmasse | 228.11 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M11K008 | Analysenzertifikat | 18/01/2024 | 036281.18,036281.A1,036281.30 |
M08K004 | Analysenzertifikat | 17/01/2024 | 036281.18,036281.A1,036281.30 |
Q12H048 | Analysenzertifikat | 13/01/2023 | 036281.18,036281.A1,036281.30 |
G19M04 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 036281.18,036281.A1,036281.30 |
L01Q084 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 036281.18,036281.A1,036281.30 |