Learn More
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10174800
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174800
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10174800
Marke: Thermo Scientific Acros 223801000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel 1·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 333.93
MDL-Nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 333.93
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2.7% max. (105°C)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number223805000,223801000,223800025
ChargennummerA0467271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number223805000,223801000,223800025
ChargennummerA0463896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number223805000,223801000,223800025
ChargennummerA0458628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number223805000,223801000,223800025
ChargennummerA0438014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number223805000,223801000,223800025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals >