Learn More
Antimon(III)-chlorid, puriss p.a., ACS Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15670980
compliance-icons compliance-icons
Antimon(III)-chlorid, puriss p.a., ACS Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15670980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15670980
Marke: Honeywell-Fluka 10774500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Antimontrichlorid, Trichloro-Stibin, Antimon(V)-chlorid, Antimon(III)-chlorid, Stiban, Trichloro-, Antimonchlorid, Antimonbutter, Antimonlauge, antimony butter, caustic antimonyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 283 °C
Chemischer Name oder Material Antimon(III)-chlorid
Schmelzpunkt 73.4 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel SbCl3
UN-Nummer UN1733
Formelmasse 228.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle/Pulver
Dampfdruck 1 mmHg (49 °C)
Dichte 3.140 g/cu.cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: antimony trichloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimon(III)-chlorid, puriss p.a., ACS Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ >