Learn More
Antimon(III)-chlorid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383348
Antimon(III)-chlorid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383348
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11383348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036281.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols and carotenoids. It is likewise employed as a dye mordant and a fabric flame retardant. It is used as inorganic and organic chlorination catalyst. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimonyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Formelmasse 228.11
Güte ACS
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White crystalline
Dichte 3.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number036281.18,036281.A1,036281.30
ChargennummerM08K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number036281.18,036281.A1,036281.30
ChargennummerQ12H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number036281.18,036281.A1,036281.30
ChargennummerG19M04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036281.18,036281.A1,036281.30
ChargennummerL01Q084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036281.18,036281.A1,036281.30
Name des Produkts
Antimon(III)-chlorid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >