Learn More
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Hülle aus Aramidfasern ist von Natur aus schwer entflammbar und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen
- Die Neopren-Schaumbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen
- Die Lichtbogeneinstufung von 12 cal/cm2 entspricht der Gefahrenkategorie 2 der NFPA 70E
- Ergonomisches Design ist komfortabel und flexibel
Compliance
Erfüllt die Gefahrenkategorie 1 gemäß NFPA 70E. ATPV = 9.4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. CPPT (Schnittfestigkeit): ANSI™/ISEA: Leistungsstufe 4.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Lichtbogen | Stufe 2 |
Zertifizierung/Konformität | NFPA 70E Gefahrenkategorie 2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407: 412110 |
Coating Material | Neopren |
Farbe | Grün, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Spezifisch |
Material | Aramidfaser |
Größe | 6 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur