Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
Beschreibung
- Einzigartige Kombination aus ergonomischem Design und feinem Tastgefühl mit optimalem Spritzschutz gegen Chemikalien
- Bieten zusätzlichen Schutz bei Anwendungen mit aromatischen Chemikalien und chlorierten Lösungsmitteln
- Die Viton™-Schicht über dem Butyl bedeutet einen kostengünstigeren Handschuh für aggressive chemische Einwirkung
- Jedes Paar ist mit einer einzelnen Einlage gepackt, sodass wichtige Informationen immer verfügbar sind
Bestellinformation
Jedes Paar ist mit einer separaten Informationsbroschüre verpackt, damit wichtige Informationen immer zur Hand sind.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Chlorinated | No |
Anwendungen | Industrial |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Viton, Butyl |
Größe | 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 11 mil |
Dicke (metrisch) | 0,30 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur