Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002 Artikelnummer.: 30243941
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Artikelnummer. 30243941 Alle ansehen Ansell Produkte
10
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 30243941
Marke: Ansell™ 53002100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Beschreibung AlphaTec 53-002 the revolutionary glove that redefines chemical protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Anwendungen Laboratory
Farbe Black
Latex Free Yes
Material Neoprene
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 17 mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Grip Design Raised Diamond
Auskleidung Unlined
Modell 53-002
Länge (angloamerikanisch) 14 in
Länge (metrisch) 350 mm
Name des Produkts
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002 >