Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10569180
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10569180
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10569180
Marke: Fisher Chemical A/4760/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
H4Feno8S2.12H2O, CAS-Nummer 7783-83-7, 500 g, 230 °C, violett, 482,19 g/mol, 39 °C, 150004, Kunststoffpulverbehälter, 2,5, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.18
MDL-Nummer 150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)Ammoniumdodekahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 230°C
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Violett
pH 2.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 482.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >