Learn More
Ammoniumcarbonat, ACS, NH3 ≥ 30.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303288
Ammoniumcarbonat, ACS, NH3 ≥ 30.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303288
2 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11303288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036229.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In Backpulver, Riechsalzen, als analytisches Laborreagenz, zur Herstellung von Gummimaterialien, Caseinleim
In baking powder, smelling salts, as an analytical lab reagent, manufacturing of rubber materials, casein glue, and fire extinguishing compoundsAmmonium carbonate is widely utilized as a leavening agent in lebkuchen, cookies and flat biscuits. It finds an important application as an emetic and an active ingredient
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In Backpulver, Riechsalz, als analytisches Laborreagenz, zur Herstellung von Gummimaterialien, Kaseinleim und Feuerlöschmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
MDL-Nummer MFCD00010890
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
Schmelzpunkt 60°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich NH3 30.0+%
Summenformel CH8N2O3
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Löslichkeitsinformationen Slowly soluble in water (1:4 portion); Decomposes in hot water.
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-Name Diazan;carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formelmasse 96.09
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) NH3 ≥30.0%
Geruch Ammonia-like
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number036229.A3,036229.36
ChargennummerU04J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog Number036229.A3,036229.36
ChargennummerM30J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number036229.A3,036229.36
ChargennummerZ23H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036229.A3,036229.36
ChargennummerM10I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036229.A3,036229.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium carbonate
Name des Produkts
Ammoniumcarbonat, ACS, NH3 ≥ 30.0 %, Thermo Scientific Chemicals >