Learn More
Ammoniumacetat, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Zur Verwendung in der Hochleistungsflüssigchromatographie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumacetat |
CAS | 631-61-8 |
Menge | 1 kg |
Summenformel | C2H7NO2 |
Synonym | Ammoniumacetat, Essigsäure, Ammoniumsalz, Azaniumacetat, Essigsäure-Ammoniumsalz, Ammoniumethanoat, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
InChI-Schlüssel | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
IUPAC-Name | Azanium; Acetat |
Molekulargewicht (g/mol) | 77.083 |
PubChem CID | 517165 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumacetat, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur