Learn More
Invitrogen™ PureLink™ DNase-Set
Bietet eine schnelle und effiziente Entfernung von DNA aus RNA, die mit dem PureLink™ RNA Kit aufgereinigt wurde
Marke:  Invitrogen™ 12185010
102.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10207483
  • 153.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: PureLink™ DNase (1500 U, gefriergetrocknet), 10x DNase I Reaktionspuffer (1 ml), RNase-freies Wasser (1 ml)
Beschreibung
Beschreibung
Verwendung des PureLink™ DNase Sets
Das RNase-freie DNase Set ist gefriergetrocknet und für die DNA-Aufspaltung in der Säule mittels PureLink™ Protokollen optimiert. Der Grad der DNA-Aufspaltung durch PureLink™ DNase ist optional für die meisten PureLink™ RNA Kits. Aufgrund der effizienten Entfernung der meisten DNA durch die PureLink™ Technologie könnten jedoch einige nachgeschaltete Anwendungen, die empfindlich auf kleine DNA-Mengen sind, eine weitere DNA-Entfernung erfordern.
  • RNase-frei für den Einsatz bei der RNA-Aufreinigung
  • Optimiert für Verdau in der Säule
  • Lyophilisiert für Stabilität
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X
50 Präp.
Raumtemperatur
Enthält:
• PureLink™ DNase (1500 U, gefriergetrocknet)
• 10x DNase I Reaktionspuffer (1 ml)
• RNase-freies Wasser (1 ml)
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nach der Rekonstitution sollte PureLink™ DNase bei -20 °C gelagert werden.
50 Preps
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3116038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12185010
Chargennummer3048827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12185010
Chargennummer3088764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12185010
Chargennummer2485862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12185010
Chargennummer2535427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12185010
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ DNase-Set > 50 Aufreinigungen