Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Mikrokit zur RNA-Reinigung und -Konzentration
Führen Sie mit diesem Kit eine schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben durch.
Marke:  Thermo Scientific™ K0841
155.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13203159
  • 233.00 € / 50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET RNA-Aufreinigungs- und Aufkonzentrations-Micro-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben sowie für die RNA-Reinigung nach der Behandlung mit DNase I und anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt.
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
  • Fortschrittliches Säulendesign – Einfach zu öffnen, zu beladen und zu handhaben
  • Eluieren Sie in einem Volumen von 6 bis 10 μl
  • 85 bis 100 % Rückgewinnung von RNA mit hoher Integrität
  • Außergewöhnliche Reinheit – Isolieren Sie Enzym-Inhibitoren wie Heparin, EDTA oder Citrat, DNase I und andere Enzyme
  • Schnell und einfach – Das Verfahren dauert weniger als 5 Minuten
  • Die aufgereinigte RNA kann in gängigen Downstream-Anwendungen verwendet werden – RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und andere RNA-basierte Analysen
Enthält:
Mikrosäule und Entnahmeröhrchen für GeneJET RNA-Aufreinigung, Bindungspuffer, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), Wasser (nukleasefrei), Entnahmeröhrchen (1,5 ml)
Empfohlen für:
Das GeneJET RNA-Aufreinigungs- und Aufkonzentrations-Micro-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben sowie für die RNA-Reinigung nach der Behandlung mit DNase I und anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt. Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Zentrifugationssäule
RNA
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Nukleinsäuremarkierung, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung
GeneJET
Micro
Zentrifugationssäule
5 min
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
50 Präp.
50 Aufreinigungen
Gesamt-RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2821616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK0841
Chargennummer2823945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0841
Chargennummer2813227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0841
Chargennummer2805943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0841
Chargennummer2813226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0841
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET Mikrokit zur RNA-Reinigung und -Konzentration > 50 Aufreinigungen