Learn More
Invitrogen™ Fast SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Integrierter Heißstart, schnelle Echtzeit-PCR
Marke:  Invitrogen™ 4402957
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10638095
  • 5950.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Stopplösung, DNase I und 20X RT-Enzymgemisch bei –20 °C lagern. Lyselösung, 2X SYBR™RT-Puffer, Fast SYBR™Green PCR-Mastermix bei 4 °C lagern. Nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
SYBR® Green
Cells-to-CT™, SYBR™
Ur (Ultrarein)
M-MLV
RT-PCR
Integrierter Heißstart
Zellen
SYBR
Schnell
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
ROX (vorgemischt)
5 min
400 Reaktionen
Trockeneis
20X
400 Reaktionen
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402957
Chargennummer2833895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4402957
Chargennummer2887440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4402957
Chargennummer2999320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4402957
Chargennummer3122815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4402957
Name des Produkts
Invitrogen™ Fast SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit > 400 Reaktionen