Learn More
Invitrogen™ Fast SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4918677
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10678255
Marke: Invitrogen™ 4402956
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Integrierter Heißstart, schnelle Echtzeit-PCR
Das Ambion Fast SYBRGreen Cells-to-CT™ Kit bietet eine schnelle, einfache und stabile Methode, um direkt von kultivierten Zellen zu Echtzeit-PCR-Ergebnissen zu gelangen. Eine bahnbrechende Zelllyse- und RNA-Stabilisierungstechnologie eliminiert den mühsamen und zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsprozess vollständig. Das Kit enthält genügend Reagenzien für 100 Reaktionen. Das Fast SYBRGreen Cells-to-CT Kit enthält AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, die einen sofortigen Hot-Start ermöglicht und so die unspezifische Produktbildung mit schneller Echtzeit-PCR minimiert.
  • Enthält optimierte Reagenzien für effizientes Arbeiten direkt nach dem Auspacken
  • Die einfache, effektive Cells-to-CT-Technologie ermöglicht die Probenvorbereitung bei Raumtemperatur in nur 7 Minuten, einschließlich der DNase-Behandlung
  • Validierte Genauigkeit, außergewöhnliche Reproduzierbarkeit und maximale Empfindlichkeit von 10 bis 100.000 Zellen pro Probe; Ergebnisse, die denen aus gereinigter RNA entsprechen
  • Zweistufige qRT-PCR
Außergewöhnlicher Preis Das Kit enthält Reagenzien für die Probenvorbereitung, die in einen vollständigen, optimierten Genexpressions-Workflow integriert sind, einschließlich Reverse-Transkriptionsreagenzien und einem leistungsstarken PCR-Mastermix mit SYBRGreen.
Außergewöhnlich einfach Das Protokoll beginnt mit einem einfachen 7-minütigen Probenvorbereitungsverfahren. Zunächst werden die Zellen in PBS gewaschen und dann 5 Minuten lang bei Raumtemperatur lysiert; die DNase-Behandlung kann gleichzeitig erfolgen. Die Lysereaktion wird gestoppt, und die Probe ist dann für reverse Transkription oder Lagerung bei –20 °C über bis zu 5 Monate bereit. Da Proben direkt in Kultur-Wells (96- oder 384-Well) verarbeitet werden können, werden Arbeitsaufwand, Probenverluste oder Transferfehler minimiert, was zu höherer Reproduzierbarkeit führt. Nach der Probenvorbereitung wird ein Teil des Zelllysats einer RT-Reaktion hinzugefügt, gefolgt von einer Echtzeit-PCR unter Verwendung des mitgelieferten Mastermix.
Außergewöhnliche Leistung Um die Leistung des Kits zu demonstrieren, wurden Replizierungsexperimente entweder mit der herkömmlichen RNA-Aufreinigung und der Echtzeit-PCR-Analyse oder mit dem Fast SYBRGreen Cells-to-CT Kit durchgeführt. Das Kit zeigt eine vergleichbare Leistung wie die Ergebnisse, die mit gereinigter RNA zur Analyse von 10 bis 100.000 Zellen erzielt wurden. Darüber hinaus erwiesen sich Empfindlichkeit, Effizienz und Dynamikbereich gegenüber Lysat-Kits von Mitbewerbern als überlegen. Die mit dem Kit vorbereiteten Proben wurden auf Kompatibilität mit verschiedenen Echtzeit-PCR-Plattformen getestet, darunter Applied Biosystems, Roche und Bio-Rad.
Begleitprodukt:
Das SYBRGreen Cells-to-CT Kontrollkit (SKU: 4402959) enthält eine Xeno™ RNA-Kontrolle und ein Primer-Set und wird zur Überwachung der Effizienz der Zelllyse und der Amplifikationshemmung in Cells-to-CT-Reaktionen empfohlen.
Schnelle Echtzeit-PCR, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressionsprofilieruung, Echtzeit-PCR direkt aus Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung Stopplösung, DNase I und 20X RT-Enzymgemisch bei –20 °C lagern. Lyselösung, 2X SYBR™RT-Puffer, Fast SYBR™Green PCR-Mastermix bei 4 °C lagern. Nukleasefreies Wasser bei Raumtemperatur lagern.
Nachweisverfahren SYBR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Marker oder Farbstoff SYBR™ Green
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie Cells-to-CT, SYBR
Aufreinigungszeit 5 min
Reinheits- oder Qualitätsgrad Ur (Ultrarein)
Menge 100 Reaktionen
Reverse Transkriptase M-MLV
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp Zellen