Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Spezifisches Abzielen auf und Einfangen von mRNA-Molekülen in nahezu jeder Rohprobe, sodass keine Aufreinigung von Gesamt-RNA erforderlich ist, wenn mRNA die gewünschte informationstragende Nukleinsäure ist
Marke:  Invitrogen™ 61005
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10424573
  • 772.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Da mRNA nur etwa 1 bis 5 % der gesamten RNA in der Zelle ausmacht, stellt eine Isolierung der Gesamt-RNA nicht die effizienteste Option für die Isolierung von mRNA dar. Andere Technologien, die für die Aufreinigung von Gesamt-RNA bestimmt sind, erzielen eine Ausbeute von ∼ 80 % ribosomaler RNA. Das führt dazu, dass mRNA mit ribosomaler RNA, Transfer-RNA, Mikro-RNA, kleiner nukleärer RNA (snRNA) und kleiner zytoplasmatischer RNA (scRNA) um die Membranbindung konkurrieren muss. Für hohen Durchsatz geeignet.
  • Schnelles und schonendes Verfahren zur Gewinnung reiner und intakter mRNA
  • Isolierung extrem reiner mRNA, die beste Wahl vor der cDNA-Synthese
  • Hochempfindliche mRNA-Isolierung ermöglicht die cDNA-Synthese und Erstellung einer cDNA-Bibliothek auch aus kleinsten Ausgangsproben (Erstellung einer cDNA-Bibliothek aus einer einzigen Zelle möglich)
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Nukleinsäure-IVD, klinisch, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Diagnoseentwicklung, Entwicklung molekularer Diagnosetests, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
15 min.
mRNA
RNA-Extraktion
Raumtemperatur
10 μg mRNA per 1 mL of beads (Binding capacity)
Magnetic Bead
10 bis 20 μl
Geeignet für hohe Durchsätze
5 ml
Cells: ≤106
Plant: ≤100 mg
Tissue: ≤50 mg
Total RNA: ≤75 μg
Oligo-dT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2865720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number61005
Chargennummer3046240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61005
Chargennummer2887698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61005
Chargennummer3059500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61005
Chargennummer3090639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number61005
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25 > 5 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.