Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Artikelnummer. p-4924154
Click to view available options
Menge:
2 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10707863
Marke: Invitrogen™ 61002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifisches Abzielen auf und Einfangen von mRNA-Molekülen in nahezu jeder Rohprobe, sodass keine Aufreinigung von Gesamt-RNA erforderlich ist, wenn mRNA die gewünschte informationstragende Nukleinsäure ist
Da mRNA nur etwa 1 bis 5 % der gesamten RNA in der Zelle ausmacht, stellt eine Isolierung der Gesamt-RNA nicht die effizienteste Option für die Isolierung von mRNA dar. Andere Technologien, die für die Aufreinigung von Gesamt-RNA bestimmt sind, erzielen eine Ausbeute von ∼ 80 % ribosomaler RNA. Das führt dazu, dass mRNA mit ribosomaler RNA, Transfer-RNA, Mikro-RNA, kleiner nukleärer RNA (snRNA) und kleiner zytoplasmatischer RNA (scRNA) um die Membranbindung konkurrieren muss. Für hohen Durchsatz geeignet.
  • Schnelles und schonendes Verfahren zur Gewinnung reiner und intakter mRNA
  • Isolierung extrem reiner mRNA, die beste Wahl vor der cDNA-Synthese
  • Hochempfindliche mRNA-Isolierung ermöglicht die cDNA-Synthese und Erstellung einer cDNA-Bibliothek auch aus kleinsten Ausgangsproben (Erstellung einer cDNA-Bibliothek aus einer einzigen Zelle möglich)
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Nukleinsäure-IVD, klinisch, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Diagnoseentwicklung, Entwicklung molekularer Diagnosetests, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 – 8 °C
2 ml Beads
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Extraktion
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Produkttyp Bead für mRNA-Isolation
Menge 2 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Ligandentyp Oligo-dT
Form Beads in Suspension
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.