Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Artikelnummer. p-8000934
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1.02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1.1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15169256
Marke: Masterflex™ 9582001
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schläuche eignen sich als elektrische und thermische Isolatoren. Polyamidschläuche eignen sich optimal für die Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen oder als strapazierfähige Ummantelung für Glasfasern. Die Schläuche bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Strahlung und Abrieb.
  • Durchsichtiges Braun
  • Harz entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI und den NEMA-Normen
  • Hohe dielektrische Stärke
  • Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
  • Temperaturbereich: -250 bis 480 °C (-418 bis 896 °F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Anforderungen der Normen USP Klasse VI, und NEMA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,19 mm
Material Polyimid
Außendurchmesser (metrisch) 14.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1,5 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -250 °C
Verpackungsmenge 5/Packung
Sterilität Steril
Farbe Bernsteinfarben
Maximaler Druck 700 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 480 °C