Learn More
Aluminium-Cobalt-Pulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088320.36
969.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Aluminum Cobalt powder | |
(Metallbasis) | |
UN3132 | |
99% | |
Geruchsneutral |
Al:Co; 69:31 wt% | |
MFCD00239520 | |
500 g | |
−100 Mesh | |
Pulver |