Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
43.00 € - 86.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11857050
|
Sperian™
1783040 |
Modell A2B2P3RD |
86.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11897040
|
Sperian™
1784000 |
Modell ABEK2P3RD |
70.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11851781
|
Sperian™
1784140 |
Modell HgP3 |
72.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11856950
|
Sperian™
1785014 |
Modell AXB2P3 |
56.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12653123
|
Sperian™
1781000 |
Modell A2B2E2K2RD |
43.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
- Geringer Atmungswiderstand
- Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
Spezifikation
Kanister | |
RD40 | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Kanister aus Aluminium