Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
Marke: Sperian™ 1781000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
- Geringer Atmungswiderstand
- Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
Spezifikation
Kanister | |
RD40 | |
ALU RD40 A2B2E2K2 | |
Vollmaske mit RD40-Anschluss | |
Je 1 |
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG-Zertifikat Nummer- 7549 A/12/23 PSA, EG-Bescheinigung- EG-Bescheinigung, EG-Bescheinigung Nummer- 7549 A/12/23 PSA, Zertifizierungen- EN 14387, EN 12941, lockedHON filter | |
Aluminiumlegierung mit PE-Abdeckung - Aktivierte und imprägnierte Holzkohle | |
Atemschutz gegen viele gefährliche Gase, Dämpfe und/oder Partikel in vielen Anwendungen | |
Modell A2B2E2K2RD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Kanister aus Aluminium > Modell: A2B2E2K2RD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur