Learn More
Mettler Toledo™ Zubehör für Waagen-Drucker: Druckerpapier
Druckerpapier für die Verwendung mit Mettler Toledo™ Waagen.
Marke: Mettler Toledo™ 72456
20.05 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbe: Weiß
- Fünf Rollen pro Packung
- Zur Verwendung mit Mettler Toledo Waagen: LC-P45, LC-P43, HA-P43, HR-73P
Spezifikation
LC-P45, LC-P43, HA-P43, HR-73P Drucker | |
5 Rollen/Packung | |
Druckerpapier |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen