Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung
Eine hervorragende Option zur Aufstellung von Stativen im Labor. Die R&L Enterprises™ Aluminiumstäbe sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt.
Marke:  R&L Enterprises™ 3108/42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12308149
  • 17.80 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Gewinde
  • Gewindedurchmesser 10 mm
  • Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
Aluminiumstäbe
2 Packungen
1000 mm
10 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung > Länge: 1000 mm