Learn More
Thermo Scientific™ ALPS 30 manueller Heißsiegeler
GREENER_CHOICE
Der Thermo ScientificTM ALPS 30 manuelle Heißsiegeler ist ein manuell zu bedienender Heißsiegeler für Mikrotiterplatten, mit dem Sie Ihre Proben vor Verdunstung und Kontamination schützen können.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0400
2600.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15447124
  • 4770.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo ScientificTM manuellen Versiegelungsgerät können Sie Ihre Proben bei der Durchführung von PCR oder während der Lagerung, vor Verdunstungsfeuchtigkeit und Verunreinigungen schützen. Das Gerät eignet sich perfekt für die Versiegelung geringer Platten-Mengen bei niedrigem bis mittlerem Durchsatz, wobei das ALPS 30 aufgrund seiner kleinen Grösse bequem auf den Labortisch passt und wenig Platzt einnimmt. Seine einfache, ergonomische manuelle Bedienung ermöglicht schnelle, wirtschaftliche Versiegelung, stets griffbereit.
  • Kompatibel mit SBS-Mikrotiterplatten oder DeepWell-Blöcken unterschiedlicher Höhe, einschließlich PCR-Platten
  • Wird standardmäßig mit drei Adaptern geliefert, die sich für die meisten Plattentypen eignen.
  • Kann mit einer breiten Palette an Thermo Scientific Heißsiegelungsfolien für jedwede Anwendung, einschließlich durchstechbarer und permanenter Versiegelung betrieben werden.
  • Die konsistente Heißversiegelung bietet einen zuverlässigen Schutz für Ihre PCR- oder Probenlagerungsplatten.
  • Verhindert Kontamination und Verdunstung und liefert so zuverlässigere Ergebnisse.
  • Verfügt über einen integrierten Thermostaten, der eine Überhitzung verhindert.
  • LED-Anzeige, die anzeigt, ob das Gerät angeschaltet ist, und ob die Einheit heizt
  • Klein und leicht – einfach zu tragen
  • Kleine Stellfläche – benötigt nur wenig Platz auf dem Labortisch
  • Mit drei Adaptern für die meisten Plattentypen:
    • PCR-Platten
    • DeepWell-Platten und -Blöcke
    • Standardhöhe 96- oder 384-Format Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,15/1,6 A
110 bis 120/220 bis 230 V
Manueller Heißsiegeler
110/120 V, 220/230 V nominal, IEC C13, 3-Core, min. 5 A
9,1 in.
9,8 in.
Je 1
8,8 lb.
8,7 in.
50/60 Hz
CE-Kennzeichnung
250 x 220 x 230 mm (9,8 x 8,7 x 9,1 in.)
Mikrotiterplatten
20 bis 80%, nicht kondensierend
250 mm
170 °C (nicht einstellbar) ±2°
4 kg
220 mm
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ALPS 30 manueller Heißsiegeler > ALPS30 manuelles Heißsiegelgerät