Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size
Encompass
C18 Silika-HPLC-Säulen
N.V.
Spezifikation
Flussrate 2,5 ml/min
Kompatibilität der mobilen Phase 0,05 % TFA wässrige Lösung:MeOH:Gehäuse CH3CN
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
USP-Typ Gehäuse L1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11392691
Encompass
Unterlagen ansehen
Grace™
87826
50 mm 4,6 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11372751
Encompass
Unterlagen ansehen
Grace™
88352
100 mm 2,1 mm
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gepackt mit identischen Medien zu Analysesäulen
  • Weitere Abmessungen können individuell bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
2,5 ml/min
Kugelförmig
Gehäuse L1
Silika
Ja
Silika
0,05 % TFA wässrige Lösung:MeOH:Gehäuse CH3CN
3 μm
Gehäuse C18
Umkehrphase
Umkehrphase
Säule
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size