Learn More
Azlon™ Luftdichter Behälter
Diese vielseitigen Kunststoffkästen eignen sich zur Aufbewahrung vieler verschiedener Stoffe. Azlon™ Luftdichte Behälter sind leicht und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.
13.65 € - 43.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Luftdichter Behälter |
---|---|
Material | HDPE |
Enthält | Schnappdeckel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12035572
|
Azlon
BWY030 |
65 mm | 100 mm | 100 mm |
13.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12084578
|
Azlon
BWY038 |
65 mm | 210 mm | 210 mm |
38.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12045572
|
Azlon
BWY034 |
65 mm | 210 mm | 100 mm |
24.68 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12059632
|
Azlon
BWY036 |
90 mm | 210 mm | 100 mm |
27.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12069632
|
Azlon
BWY039 |
90 mm | 210 mm | 210 mm |
43.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus robustem HDPE
- Dicht abschließender Schnappdeckel erzeugt eine luftdichte Versiegelung
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU-Verordnungen geeignet
- Geeignet für die allgemeine und gekühlte Aufbewahrung bei bis zu -50 °C
Spezifikation
Luftdichter Behälter | |
HDPE | |
Schnappdeckel | |
Für allgemeine und gekühlte Lagerung unter –50° C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Luftdichter Behälter