Learn More
Syngene™ Airclean™ Prozessschutz-Mikroskophaube
Prozessschutz mit UVTect™ Mikroprozessor und Mikroskop-Sash
Marke: Syngene™ SYN-48PPUVC-E
9492.12 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Workstation mit laminarer Strömung
- Der laminare Luftstrom ist ein gleichmäßiger, fließender, paralleler Luftstrom mit gleichbleibender Richtung
- Ideal für Anwendungen, die für den Bediener ungefährlich sind, aber einen sauberen Arbeitsplatz erfordern
- Die kompakte, leichte Bauweise erlaubt die Nutzung mehrerer Reinbereiche innerhalb eines Labors
- Die zweistufige Filtration sorgt für eine laminare Strömung sauberer Luft der Klasse 100 für Prozessschutz
- Die Raumluft strömt zuerst durch einen elektrostatisch geladenen Vorfilter und anschließend durch einen HEPA-Filter, woraus saubere Luft gemäß ISO 5 resultiert
- Unabhängig zertifiziert, erfüllt oder übertrifft geltende Reinraumstandards
Spezifikation
Laminarströmung | |
81,28 cm | |
121,92 cm |
61 cm | |
48 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller