Learn More
Syngene™ Airclean™ Prozessschutz-Mikroskophaube
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7193308 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16532972
Marke: Syngene™ SYN32PPUVCE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Prozessschutz mit UVTect™ Mikroprozessor und Mikroskop-Sash
  • AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Workstation mit laminarer Strömung
  • Der laminare Luftstrom ist ein gleichmäßiger, fließender, paralleler Luftstrom mit gleichbleibender Richtung
  • Ideal für Anwendungen, die für den Bediener ungefährlich sind, aber einen sauberen Arbeitsplatz erfordern
  • Die kompakte, leichte Bauweise erlaubt die Nutzung mehrerer Reinbereiche innerhalb eines Labors
  • Die zweistufige Filtration sorgt für eine laminare Strömung sauberer Luft der Klasse 100 für Prozessschutz
  • Die Raumluft strömt zuerst durch einen elektrostatisch geladenen Vorfilter und anschließend durch einen HEPA-Filter, woraus saubere Luft gemäß ISO 5 resultiert
  • Unabhängig zertifiziert, erfüllt oder übertrifft geltende Reinraumstandards
Spezifikation
Produkttyp Laminarströmung
Tiefe (metrisch) 61 cm
Höhe (metrisch) 76,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 81,28 cm