Learn More
AGI-24512, MedChemExpress
MedChemExpress AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.

557.55 € - 5020.65 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AGI-24512 |
---|---|
CAS | 2201066-53-5 |
Farbe | Gray |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C24H24N4O2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16497287
![]() |
Medchem Express
HY-112130 |
5 mg |
557.55 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16465426
![]() |
Medchem Express
HY-112130 |
100 mg |
5020.65 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16450877
![]() |
Medchem Express
HY-112130 |
50 mg |
3137.40 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16434578
![]() |
Medchem Express
HY-112130 |
10 mg |
905.85 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.Spezifikation
AGI-24512 | |
Gray | |
C24H24N4O2 | |
O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C)NC3=C(N4CCCCC4)C(C5=CC=CC=C5)=NN13 | |
400.47 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
2201066-53-5 | |
Research | |
DMSO : 125 mg/mL (312.13 mM; Need ultrasonic) | |
400.47 | |
99.48% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.