Learn More
AGI-24512, MedChemExpress
MedChemExpress AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.
Marke: Medchem Express HY-112130
Beschreibung
AGI-24512 is a potent methionine adenosyltransferase 2α (MAT2A) inhibitor, with an IC50 of 8 nM. AGI-24512 triggers DNA damage response. AGI-24512 can block proliferation of MTAP-deleted cancer cells in vitro. AGI-24512 can be used for researching anticancer.Spezifikation
AGI-24512 | |
Gray | |
C24H24N4O2 | |
DMSO : 125 mg/mL (312.13 mM; Need ultrasonic) | |
400.47 | |
99.48% | |
Solid |
2201066-53-5 | |
Research | |
10 mg | |
O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C)NC3=C(N4CCCCC4)C(C5=CC=CC=C5)=NN13 | |
400.47 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only