Learn More
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Encompass_Preferred
N.V.
Spezifikation
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Typ Osmometer Calibration Standard
Enthält Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Anwendungsbereich Osmometer instrument calibration and quality control
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Konzentration Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10868950
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Advanced Instruments
3MA085
850 mOsm/kg 2020, 3300 and 3320 Osmometers 10 x 2 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13223979
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Advanced Instruments
3MA085
850 mOsm/kg 2020, 3300 and 3320 Osmometers 10 x 2 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13233969
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Advanced Instruments
3MA005
50 mOsm/kg 2020, 3300 and 3320 Osmometers 10 x 2 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Calibration standards for use with Advanced osmometers
  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Osmometer Calibration Standard
Osmometer instrument calibration and quality control
Raumtemperatur
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Flüssig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards