missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards

Artikelnummer. 10868950
Encompass_Preferred
Click to view available options
Konzentration:
3000 mOsm/kg
850 mOsm/kg
 50 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte):
2020-, 3300- und 3320-Osmometer
3D3-, 3250- und 3900-Osmometer
Menge:
10 x 2 ml
10 x 5 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10868950

Marke: Advanced Instruments 3MA085

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Calibration standards for use with Advanced osmometers

  • Range from 50 to 3000 mOsm/kg

Spezifikation

Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Konzentration 850 mOsm/kg
Zur Verwendung mit (Geräte) 2020-, 3300- und 3320-Osmometer
Typ Osmometer Calibration Standard
Enthält Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1%
Anwendungsbereich Osmometer instrument calibration and quality control
Menge 10 x 2 ml
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt