Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal-Large Rotor.
Marke:  Eppendorf™ 5920747002
335.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15788399
  • 336.34 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für S-x4Universal-Large Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Karten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroröhrchen
11 mm
S-4xUniversal-Large
92
92x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
39 mm
92
2/Packung
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß > 92 Mikroröhrchen mit 1.5/2.0 ml