Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4xUniversal-Large Rotor.
336.34 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4xUniversal-Large
Anzahl pro Packung 2/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15708409
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920750003
1x konische 250 ml-Flasche N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15761959
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920749005
3x mikrofluide Karten N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15798399
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920748009
7x konische 50 ml-Röhrchen mit Rand N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15718409
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920751000
24 x 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15778399
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920746006
28x 9,0 ml-Röhrchen mit Rundboden N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15788399
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5920747002
92x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für S-4x Universal-Large Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen, Flaschen oder Karten
Spezifikation
Spezifikation
S-4xUniversal-Large
2/Packung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter S-4x Universalrotor groß