Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Loafer S2 aus wasser- und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 31740/47
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Hygiene/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSpannbereich mit elastischem Band/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliOhne Seitennähte/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Loafer | |
1 Paar | |
Wasser |
Weiß | |
Gepolstert | |
47 | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitsloafer S2 > Größe: 47
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur