Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Loafer S2 aus wasser- und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 31740/45
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16308011
  • 112.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Hygiene/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSpannbereich mit elastischem Band/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliOhne Seitennähte/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Mikrofaser
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Loafer
1 Paar
Wasser
Weiß
Gepolstert
45
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Stahl
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340
Ja
Name des Produkts
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitsloafer S2 > Größe:45