Learn More
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetten sind ergonomisch gestaltet und optimal für Forschungslabore.
352.00 € - 377.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Modell | Acura™ XS Handbuch |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ XS |
Typ | Mikropipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11902441
|
Socorex™
826.0002 |
0,1 bis 2 μl |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11972431
|
Socorex™
826.0010 |
0,5 bis 10 μl |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11982431
|
Socorex™
826.0020 |
2 bis 20 μl |
352.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11922441
|
Socorex™
826.0200 |
20 bis 200 μl |
352.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
- Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
- Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
- Komplett montiert autoklavierbar.
- Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Mikropipette | |
36 Monate |
Acura™ XS Handbuch | |
Acura™ XS | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten