Learn More
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
- Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
- Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
- Komplett montiert autoklavierbar.
- Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±2.5 % -<±1.0 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Acura™ XS Handbuch |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura™ XS |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
| Präzision | <1.8 % -<0.5 % |
| Menge | Je 1 |
| Gewährleistung | 36 Monate |