Learn More
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten
Artikelnummer. 11922441
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11922441
Marke: Socorex™ 826.0200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetten sind ergonomisch gestaltet und optimal für Forschungslabore.
  • Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
  • Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
  • Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
  • Einstellbarer Spitzenabwurf.
  • Komplett montiert autoklavierbar.
  • Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
Genauigkeit <±1.5 % -<±0.6 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Acura™ XS Handbuch
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura™ XS
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl
Präzision <0.6 % -<0.2 %
Menge Je 1
Gewährleistung 36 Monate