Learn More
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
Marke: Brady™ 800127
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Spezifikation
Gruppensperrzentrum | |
Rot | |
2.52 in. | |
Group Lockout Center - 18 hooks | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
195 mm | |
Je 1 | |
406 mm |
GROUP LOCKOUT CENTER 18 HOOKS | |
Acryl | |
64 mm | |
64 x 406 x 195 mm | |
7.68 in. | |
18 Haken | |
15.98 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Gruppenverschlusskasten aus Acryl > 18 Haken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur