Learn More
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit schwarzen Pfosten
Retractable Barrier Belt with Black Posts for traffic control.
Marke: Brady™ 912671
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For traffic control.
Spezifikation
Einziehbarer Absperrriemen | |
Gelb fluoreszierend | |
Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Black Posts | |
3.94 in. | |
Einziehbarer Absperrriemen – 3,5 Meter mit schwarzen Pfosten | |
3,5 m | |
12 kg | |
100 mm |
ADAPT BK BARRIER BELT 3,7M 804329 YL FL | |
Stahl | |
Traffic Control | |
100 mm | |
11.5 ft. | |
Je 1 | |
3.94 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit schwarzen Pfosten > Länge:3,5m; Farbe:Gelb fluoreszierend
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur